Potassium superoxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
278904-250G
278904-50G
SIAL278904-250GEA
6500
CZK
SIAL278904-250G
SIAL278904-50G
Potassium superoxide, Sigma-Aldrich®
Potassium superoxide
Vzorec:
KO₂ Bod tání: 560 °C Hustota: 2,14 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082411 CAS číslo: 12030-88-5 EINECS: 234-746-5 UN: 2466 ADR: 5.1,I |