Tisk…
Dilithium oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Lithium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
374725-100G 374725-10G
SIAL374725-100GEA 21480 CZK
SIAL374725-100G SIAL374725-10G
Dilithium oxide, Sigma-Aldrich®
Dilithium oxide
Vzorec: Li₂O
MW: 29,88 g/mol
Bod tání: 1450 °C
Hustota: 2,013 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00016183
CAS číslo: 12057-24-8
EINECS: 235-019-5
UN: 3262
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05560