Tisk…
Dusičnan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
S8170-1KG S8170-250G
SIALS8170-1KGEA 6540 CZK
SIALS8170-1KG SIALS8170-250G
Dusičnan sodný, Sigma-Aldrich®
Dusičnan sodný
Vzorec: NaNO₃
Bod varu: 380 °C (1013 hPa)
Bod tání: 308 °C
Hustota: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011119
CAS číslo: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720