Dusičnan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
229938-100G
229938-10G
SIAL229938-100GEA
26780
CZK
SIAL229938-100G
SIAL229938-10G
Dusičnan sodný, Sigma-Aldrich®
Dusičnan sodný
Vzorec:
NaNO₃ MW: 84.99 Bod varu: 380 Bod tání: 308 Hustota: 2.26 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011119 CAS číslo: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 UN: 1498 ADR: 5.1 III REACH: 01-2119488221-41 Merck Index: 13,08720 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...