Tisk…
Dusičnan lithný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
229741-125G 229741-25G
SIAL229741-125GEA 29600 CZK
SIAL229741-125G SIAL229741-25G
Dusičnan lithný, Sigma-Aldrich®
Dusičnan lithný
Vzorec: LiNO₃
Bod tání: 255 °C
Hustota: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011094
CAS číslo: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05558