Tisk…
Dusičnan lithný ≥99.5%, Reagent Grade
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
227986-1KG 227986-25KG 227986-50KG
227986-1KGEA 7040 CZK
227986-1KG HONC227986-25KG HONC227986-50KG
Dusičnan lithný ≥99.5%, Reagent Grade
Dusičnan lithný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: LiNO₃
Bod varu: >450 °C (dec. below the boiling point)
Hustota: 2,38 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011094
CAS číslo: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05558
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity (IR) complying
Assay of Li 9 - 11 %