Tisk…
Dusičnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Nitrate of Potash
MQ200
P8291-1KG P8291-25KG P8291-5KG
SIALP8291-1KGEA 6480 CZK
SIALP8291-1KG SIALP8291-25KG SIALP8291-5KG
Dusičnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dusičnan draselný
Vzorec: KNO₃
MW: 101.1
Bod tání: 334
Hustota: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011409
CAS číslo: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733