Dusičnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Nitrate of Potash
M-Clarity™ quality level = MQ100
P6083-1KG
P6083-500G
SIALP6083-1KGEA
9260
CZK
SIALP6083-1KG
SIALP6083-500G
Dusičnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dusičnan draselný
Vzorec:
KNO₃ Bod tání: 334 °C Hustota: 2,109 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011409 CAS číslo: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN: 1486 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488224-35 Merck Index: 13,07733 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...