Tisk…

Dusičnan draselný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

542040-10G 542040-50G
SIAL542040-10GEA 2200 CZK
SIAL542040-10G SIAL542040-50G
Dusičnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dusičnan draselný
Vzorec: KNO₃
Bod tání: 334 °C
Hustota: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011409
CAS číslo: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR