Tisk…
Dusičnan cesný ≥99.99% (trace metals basis), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
202150-10G 202150-50G
SIAL202150-10GEA 3090 CZK
SIAL202150-10G SIAL202150-50G
Dusičnan cesný ≥99.99% (trace metals basis), Sigma-Aldrich®
Dusičnan cesný
Vzorec: CsNO₃
Bod varu: 737 °C (1013 hPa)
Bod tání: 414 °C
Hustota: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010963
CAS číslo: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,02057