Tisk…
Dusitan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
563218-100G 563218-25G
SIAL563218-100GEA 10850 CZK
SIAL563218-100G SIAL563218-25G
Dusitan sodný, Sigma-Aldrich®
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
Bod varu: 320 °C (1013 hPa)
Bod tání: 284 °C
Hustota: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011118
CAS číslo: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08721