Tisk…
Sodium amide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
432504-100G 432504-25G
SIAL432504-100GEA 1970 CZK
SIAL432504-100G SIAL432504-25G
Sodium amide, Sigma-Aldrich®
Sodium amide
Vzorec: H₂NNa
MW: 39,01 g/mol
Bod varu: 400 °C (1013 hPa)
Bod tání: 208 °C
Hustota: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011117
CAS číslo: 7782-92-5
EINECS: 231-971-0
UN: 1390
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08717