Tisk…

Azid sodný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Sodium triazide

M-Clarity™ quality level = MQ200

S8032-100G S8032-25G S8032-500G
SIALS8032-100GEA 5460 CZK
SIALS8032-100G SIALS8032-25G SIALS8032-500G
Azid sodný, Sigma-Aldrich®
Azid sodný
Vzorec: NaN₃
Bod tání: 275 °C
Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003536
CAS číslo: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR