Tisk…
Azid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Sodium triazide
M-Clarity™ quality level = MQ200
S2002-100G S2002-25G S2002-2KG S2002-500G
SIALS2002-100GEA 2580 CZK
SIALS2002-100G SIALS2002-25G SIALS2002-2KG SIALS2002-500G
Azid sodný, Sigma-Aldrich®
Azid sodný
Vzorec: NaN₃
Bod tání: 275 °C
Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003536
CAS číslo: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653