Tisk…
Trilithium nitride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
399558-10G 399558-25G 399558-5G
SIAL399558-10GEA 3510 CZK
SIAL399558-10G SIAL399558-25G SIAL399558-5G
Trilithium nitride, Sigma-Aldrich®
Trilithium nitride
Vzorec: Li₃N
Bod tání: 845 °C
Hustota: 1,38 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016186
CAS číslo: 26134-62-3
EINECS: 247-475-2
UN: 2806
ADR: 4.3,I