Tisk…
Potassium manganate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39506.09 39506.18
39506.09EA 3010 CZK
39506.09 39506.18
Potassium manganate
Potassium manganate
Vzorec: K₂MnO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043089
CAS číslo: 10294-64-1
EINECS: 233-665-2
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,7644