Tisk…
Jodid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
439681-25G 439681-5G
SIAL439681-25GEA 8980 CZK
SIAL439681-25G SIAL439681-5G
Jodid sodný, Sigma-Aldrich®
Jodid sodný
Vzorec: NaI
Bod varu: 1300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 662 °C
Hustota: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003532
CAS číslo: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705