Tisk…
Jodid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
M-Clarity™ quality level = MQ200
229911-100G 229911-10G
SIAL229911-100GEA 16330 CZK
SIAL229911-100G SIAL229911-10G
Jodid sodný, Sigma-Aldrich®
Jodid sodný
Vzorec: NaI
MW: 149.89
Bod varu: 1300
Bod tání: 662
Hustota: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003532
CAS číslo: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705