Tisk…
Jodid sodný ≥99%, Reagent Grade, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
217638-5G 217638-25KG
217638-5GEA 1120 CZK
217638-5G HONC217638-25KG
Jodid sodný ≥99%, Reagent Grade, Fluka™
Jodid sodný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: NaI
MW: 149.89
Bod varu: 1.304 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 662 °C
Hustota: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003532
CAS číslo: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
Merck Index: 13,08705
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay of I 83.8 - 85.4 %
Water (Karl Fischer) Max. 1.0 %