Tisk…
Jodid lithný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
518018-10G 518018-50G
SIAL518018-10GEA 3470 CZK
SIAL518018-10G SIAL518018-50G
Jodid lithný, Sigma-Aldrich®
Jodid lithný
Vzorec: ILi
MW: 133,85 g/mol
Bod varu: 1177 °C (1013 hPa)
Bod tání: 450 °C
Hustota: 3,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011092
CAS číslo: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557