Tisk…

Jodid lithný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

439746-25G 439746-5G
SIAL439746-25GEA 23570 CZK
SIAL439746-25G SIAL439746-5G
Jodid lithný, Sigma-Aldrich®
Jodid lithný
Vzorec: ILi
MW: 133,85 g/mol
Bod varu: 1177 °C (1013 hPa)
Bod tání: 450 °C
Hustota: 3,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011092
CAS číslo: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR