Tisk…
Jodid lithný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
218219-10G 218219-250G 218219-50G
SIAL218219-10GEA 4340 CZK
SIAL218219-10G SIAL218219-250G SIAL218219-50G
Jodid lithný, Sigma-Aldrich®
Jodid lithný
Vzorec: ILi
Bod varu: 1177 °C (1013 hPa)
Bod tání: 450 °C
Hustota: 3,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011092
CAS číslo: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557