Tisk…
Jodid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P2963-100G P2963-500G
SIALP2963-100GEA 4090 CZK
SIALP2963-100G SIALP2963-500G
Jodid draselný, Sigma-Aldrich®
Jodid draselný
Vzorec: Kl
Bod varu: 1330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 686 °C
Hustota: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011405
CAS číslo: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727