Tisk…
Jodid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
MQ100
429422-25G 429422-5G
SIAL429422-25GEA 5290 CZK
SIAL429422-25G SIAL429422-5G
Jodid draselný, Sigma-Aldrich®
Jodid draselný
Vzorec: Kl
MW: 166
Bod varu: 1330
Bod tání: 686
Hustota: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011405
CAS číslo: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727