Tisk…
Jodid cesný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
203033-10G 203033-1G
SIAL203033-10GEA 5380 CZK
SIAL203033-10G SIAL203033-1G
Jodid cesný, Sigma-Aldrich®
Jodid cesný
Vzorec: CsI
Bod varu: 1280 °C (1013 hPa)
Bod tání: 621 °C
Hustota: 3,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010962
CAS číslo: 7789-17-5
EINECS: 232-145-2
Merck Index: 12,02056