Tisk…
Jodid cesný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cesiumiodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
202134-100G 202134-25G
SIAL202134-100GEA 8180 CZK
SIAL202134-100G SIAL202134-25G
Jodid cesný, Sigma-Aldrich®
Jodid cesný
Vzorec: CsI
MW: 259.81
Bod varu: 1280
Bod tání: 621
Hustota: 3.21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010962
CAS číslo: 7789-17-5
EINECS: 232-145-2
Merck Index: 12,02056