Jodid cesný ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7789-17-5
Molecular Formula: CsI
Formula Weight: 259.81
Physical Form: Crystalline
Refractive Index: 1.7876
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 626°
Boiling Point: 1280°
Merck Reference: 14,2014
MDL No.: MFCD00010962
Vzorec:
CsI Bod varu: 1280 °C Bod tání: 626 °C Hustota: 3,21 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010962 CAS číslo: 7789-17-5 EINECS: 232-145-2 Merck Index: 14,2014 |