Tisk…
Hexakyanoželezitan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
MQ100
455946-100G 455946-25G
SIAL455946-100GEA 32160 CZK
SIAL455946-100G SIAL455946-25G
Hexakyanoželezitan draselný, Sigma-Aldrich®
Hexakyanoželezitan draselný
Vzorec: K₃Fe(CN)₆
MW: 329.25
Hustota: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011392
CAS číslo: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712