Hexakyanoželezitan draselný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
26810.232EA
1780
CZK
26810.232
26810.298
Hexakyanoželezitan draselný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Hexakyanoželezitan draselný
Vzorec:
K₃Fe(CN)₆ Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011392 CAS číslo: 13746-66-2 EINECS: 237-323-3 Merck Index: 13,07712 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99.0 % |
Hexacyanoferrate (II) (as Fe(CN)6) | Max. 0.05 % |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 20 ppm |