Tisk…
Hexakyanoželezitan draselný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04973.0100 1.04973.0250 1.04973.1000
1.04973.0100EA 3010 CZK
1.04973.0100 1.04973.0250 1.04973.1000
Hexakyanoželezitan draselný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Hexakyanoželezitan draselný
Vzorec: K₃Fe(CN)₆
MW: 329,25 g/mol
Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011392
CAS číslo: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07712
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 464 g/l (20 °C)
Molar Mass 329.25 g/mol
Bulk Density 900 - 1000 kg/m3
Density 1.85 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)