Tisk…
Hexakyanoželezitan draselný ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
A16946.0B A16946.0I A16946.30
A16946.0BEA 2850 CZK
A16946.0B A16946.0I A16946.30
Hexakyanoželezitan draselný ≥98%
Hexakyanoželezitan draselný
Purity: 98+% CAS No.: 13746-66-2 Molecular Formula: C6FeK3N6 Formula Weight: 329.26 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,7630 MDL No.: MFCD00011392
Vzorec: K₃Fe(CN)₆
MW: 329,25 g/mol
Bod tání: Dec.
Hustota: 1,89
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011392
CAS číslo: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 14,7630