Tisk…
Hexakyanoželezitan draselný 99,0 ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
33357.36 33357.A3
33357.36EA 2670 CZK
33357.36 33357.A3
Hexakyanoželezitan draselný 99,0 ACS
Hexakyanoželezitan draselný
Purity: 99.0% min CAS No.: 13746-66-2 Molecular Formula: K3Fe(CN)6 Formula Weight: 329.26 Physical Form: Crystalline Density: 1.89 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,7630 MDL No.: MFCD00011392
Vzorec: K₃Fe(CN)₆
MW: 329.25
Bod tání: Dec.
Hustota: 1.89
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011392
CAS číslo: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 14,7630