Hexakyanoželezitan draselný 99+% analysis_for
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
223115000
223110025
223111000
ACRO223115000EA
3230
CZK
ACRO223115000
ACRO223110025
ACRO223111000
Hexakyanoželezitan draselný 99+% analysis_for
Hexakyanoželezitan draselný
Vzorec:
K₃Fe(CN)₆ MW: 329.25 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011392 CAS číslo: 13746-66-2 EINECS: 237-323-3 Merck Index: 13,07712 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange to red Crystals and/or chunks |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Hexacyanoferrate II | ≤0.05 % |