Tisk…
Hexakyanoželezitan draselný 98%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
196785000 196780010 196780050 196781000
ACRO196785000EA 4230 CZK
ACRO196785000 ACRO196780010 ACRO196780050 ACRO196781000
Hexakyanoželezitan draselný 98%, pure
Hexakyanoželezitan draselný
Vzorec: K₃Fe(CN)₆
MW: 329,25 g/mol
Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011392
CAS číslo: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %