Tisk…
Rubidium fluoride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
251429-10G 251429-50G
SIAL251429-10GEA 14480 CZK
SIAL251429-10G SIAL251429-50G
Rubidium fluoride, Sigma-Aldrich®
Rubidium fluoride
Vzorec: FRb
Bod varu: 1408 °C (1013 hPa)
Bod tání: 753 °C
Hustota: 3,983 g/cm³ (–273.15 °C)
MDL Number: MFCD00011191
CAS číslo: 13446-74-7
EINECS: 236-603-2
UN: 3288
ADR: 6.1,III