Tisk…
Fluorid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
S7920-500G S7920-100G
SIALS7920-500GEA 13480 CZK
SIALS7920-500G SIALS7920-100G
Fluorid sodný, Sigma-Aldrich®
Fluorid sodný
Vzorec: NaF
Bod varu: 1700 °C (1013 hPa)
Bod tání: 993 °C
Hustota: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003524
CAS číslo: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM