Fluorid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
S6776-100G
S6776-500G
SIALS6776-100GEA
3270
CZK
SIALS6776-100G
SIALS6776-500G
Fluorid sodný, Sigma-Aldrich®
Fluorid sodný
Vzorec:
NaF MW: 41.99 Bod varu: 1700 Bod tání: 993 Hustota: 2.8 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003524 CAS číslo: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 UN: 1690 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,08691 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...