Tisk…
Fluorid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
MQ100
450022-25G 450022-5G
SIAL450022-25GEA 10670 CZK
SIAL450022-25G SIAL450022-5G
Fluorid sodný, Sigma-Aldrich®
Fluorid sodný
Vzorec: NaF
MW: 41.99
Bod varu: 1700
Bod tání: 993
Hustota: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003524
CAS číslo: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM