Fluorid lithný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
449903-10G
449903-2G
SIAL449903-10GEA
10980
CZK
SIAL449903-10G
SIAL449903-2G
Fluorid lithný, Sigma-Aldrich®
Fluorid lithný
Vzorec:
FLi MW: 25.94 Bod varu: 1676 Bod tání: 870 Hustota: 2.64 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011090 CAS číslo: 7789-24-4 EINECS: 232-152-0 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,05553 |