Tisk…
Fluorid lithný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
237965-100G 237965-1KG
SIAL237965-100GEA 1660 CZK
SIAL237965-100G SIAL237965-1KG
Fluorid lithný, Sigma-Aldrich®
Fluorid lithný
Vzorec: FLi
Bod varu: 1676 °C (1013 hPa)
Bod tání: 870 °C
Hustota: 2,64 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011090
CAS číslo: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05553