Tisk…

Fluorid lithný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

203645-25G 203645-5G
SIAL203645-25GEA 6250 CZK
SIAL203645-25G SIAL203645-5G
Fluorid lithný, Sigma-Aldrich®
Fluorid lithný
Vzorec: FLi
Bod varu: 1676 °C (1013 hPa)
Bod tání: 870 °C
Hustota: 2,64 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011090
CAS číslo: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05553

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR