Tisk…
Fluorid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
449148-25G 449148-5G
SIAL449148-25GEA 11500 CZK
SIAL449148-25G SIAL449148-5G
Fluorid draselný, Sigma-Aldrich®
Fluorid draselný
Vzorec: KF
MW: 58.1
Bod varu: 1505
Bod tání: 860
Hustota: 2.48
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011398
CAS číslo: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714