Tisk…
Cesium fluoride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
255718-10G 255718-50G
SIAL255718-10GEA 6060 CZK
SIAL255718-10G SIAL255718-50G
Cesium fluoride, Sigma-Aldrich®
Cesium fluoride
Vzorec: CsF
MW: 151.9
Bod varu: 1251
Bod tání: 680
Hustota: 4.627 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010960
CAS číslo: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 2923
ADR: 8 III