Cesium fluoride 99.9%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
315910250
315910050
315911000
ACRO315910250EA
3940
CZK
ACRO315910250
ACRO315910050
ACRO315911000
Cesium fluoride 99.9%, extra pure
Cesium fluoride
Vzorec:
CsF MW: 151.9 Bod varu: 1251 Bod tání: 682 °C Hustota: 4.627 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010960 CAS číslo: 13400-13-0 EINECS: 236-487-3 UN: 3288 ADR: 6.1 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |