Tisk…
Cesium fluoride 99% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
189510250 189511000 189515000
ACRO189510250EA 3030 CZK
ACRO189510250 ACRO189511000 ACRO189515000
Cesium fluoride 99% p.a.
Cesium fluoride
Vzorec: CsF
Bod varu: 1251 °C (760 mmHg)
Bod tání: 682 °C
Hustota: 4,627 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010960
CAS číslo: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Lithium (Li) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Rubidium (Rb) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Strontium (Sr) ≤10 ppm