Tisk…
chroman sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
MQ100
307831-5G 307831-100G 307831-500G
SIAL307831-5GEA 1310 CZK
SIAL307831-5G SIAL307831-100G SIAL307831-500G
chroman sodný, Sigma-Aldrich®
chroman sodný
Vzorec: CrNa₂O₄
MW: 161.97
Bod tání: 780
Hustota: 2.698 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003484
CAS číslo: 7775-11-3
EINECS: 231-889-5
UN: 3288
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,08745