Dvojchroman draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
483044-10G
483044-50G
SIAL483044-10GEA
8170
CZK
SIAL483044-10G
SIAL483044-50G
Dvojchroman draselný, Sigma-Aldrich®
Dvojchroman draselný
Vzorec:
K₂Cr₂O₇ Bod varu: 500 °C (1013 hPa) Bod tání: 398 °C Hustota: 2,67 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011367 CAS číslo: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6 UN: 3087 ADR: 5.1,II REACH: 01-2119454792-32 Merck Index: 12,07790 |