Tisk…
Hydrogenuhličitan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S6297-1KG S6297-250G
SIALS6297-1KGEA 7800 CZK
SIALS6297-1KG SIALS6297-250G
Hydrogenuhličitan sodný, Sigma-Aldrich®
Hydrogenuhličitan sodný
Vzorec: NaHCO₃
Bod tání: 270 °C
Hustota: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003528
CAS číslo: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM