Tisk…

Uhličitan lithný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

203629-10G 203629-50G
SIAL203629-10GEA 1450 CZK
SIAL203629-10G SIAL203629-50G
Uhličitan lithný, Sigma-Aldrich®
Uhličitan lithný
Vzorec: Li₂CO₃
Bod tání: 720 °C
Hustota: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011084
CAS číslo: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR