Tisk…

Uhličitan draselný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

590681-25G 590681-5G
SIAL590681-25GEA 5700 CZK
SIAL590681-25G SIAL590681-5G
Uhličitan draselný, Sigma-Aldrich®
Uhličitan draselný
Vzorec: K₂CO₃
Bod tání: 891 °C
Hustota: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011382
CAS číslo: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR